Merck
627850
Vancomycin, Hydrochlorid, Streptomyces orientalis – CAS-Nr. 1404-93-9, Calbiochem
Amphoteric glycopeptide antibiotic. Inhibits bacterial mucopeptide synthesis by forming complexes.
Synonym(e):
Vancomycin, Hydrochlorid, Streptomyces orientalis – CAS-Nr. 1404-93-9, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1449.25 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Amphoterisches Glykopeptid-Antibiotikum. Hemmt die bakterielle Mukopeptidsynthese durch Bildung von Komplexen. Potenz: >700 IU/mg.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 1 Woche haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c