Fortfahren mit
6.18583
Tetrabutylammoniumhydroxid -Lösung
0.1 N in toluene/methanol
Synonym(e):
Tetrabutylammonium hydroxide solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.47
UNSPSC Code:
12352119
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
MDL number:
Concentration:
0.1 N in toluene/methanol
Form:
solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
concentration
0.1 N in toluene/methanol
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Supramolecular polymer networks: Tetrabutylammonium hydroxide serves as a crucial component in the synthesis of highly robust supramolecular polymer networks, crosslinked by metallacycles, offering potential advancements in materials science and engineering (Li et al., 2024).
  • Biomedical hydrogel applications: This compound facilitates the development of pH-responsive cellulose/silk/Fe(3)O(4) hydrogel microbeads, designed for targeted drug delivery and other biomedical applications, demonstrating its versatility in healthcare innovations (Lee et al., 2024).
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)