Merck
616370-M
Aprotinin, Rinderlunge, kristallin, CAS-Nr. 9087-70-1, Calbiochem
Aprotinin, Bovine Lung, Crystalline, CAS 9087-70-1, is a competitive, reversible, heat- and acid-stable inhibitor of proteolytic and esterolytic activities.
Synonym(e):
Aprotinin, Rinderlunge, kristallin, CAS-Nr. 9087-70-1, Calbiochem, Pankreas-Trypsin-Inhibitor, Trypsin-Kallikrein-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥95% (gel filtration chromatography)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 757
assay
≥95% (gel filtration chromatography)
form
crystalline solid
specific activity
≥5500 KIU/mg dry wt
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
≤10 EU/mg endotoxin
color
white to off-white
pI 
10.5
solubility
water: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein kompetitiver und reversibler Inhibitor der Esterase- und Proteaseaktivität. Bildet einen engen Komplex mit dem aktiven Zentrum der Zielenzyme und blockiert es. Hemmt eine Reihe verschiedener Proteasen, darunter Chymotrypsin, Gerinnungsfaktoren, die an der Vorphase der Blutgerinnung beteiligt sind, Kallikrein (Kd = 1 X 10-7 M), Plasmin (Kd = 2,3 X 10-10 M), Gewebe- und Leukozytenproteinasen sowie Trypsin (Kd = 5 X 10-14 M). Hemmt keine Faktor Xa oder Thrombin. Soll relativ säure- und hitzebeständig sein. Hemmt wirksam die Zielproteasen in äquimolarer Konzentration. Nützlich als Serinproteinaseinhibitor bei der Reinigung von Proteinen und bei Untersuchungen von Zymogenaktivierungssystemen. Unterdrückt Berichten zufolge die HA-Spaltung von Viren und begrenzt die Vermehrung von humanen und aviären Influenzaviren mit einem einzigen Arginin in der HA-Spaltstelle.
Hemmt wirksam die Zielproteasen in äquimolarer Konzentration.
Hinweis: 1 KIU = 0,025 Antiplasmineinheiten (APU) = 0,0016 Trypsininhibitoreinheiten (bei Verwendung von Schweinetrypsin) = 0,0009756 Trypsininhibitoreinheiten (bei Verwendung von Rindertrypsin).
Biochem/physiol Actions
Kd = 1 x 10–7 M, 2,3 x 10–10 M, 5 x 10–14 M, jeweils gegen Kallikrein, Plasmin und Trypsin
Primäres Ziel
Chymotrypsin
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Eine Kallikrein-Inhibitor-Einheit (K.I.E.) ist definiert als die Menge an Proteaseinhibitor, die unter optimalen Bedingungen zwei Kallikrein-Einheiten zu 50 % hemmt. Hinweis: 1 KIU = 0,025 Antiplasmineinheiten (APU) oder 0,0031 Trypsininhibitoreinheiten.
Zhirnov, O.P., et al. 2011. Antiviral Res.92, 27.
Roberts, R.F., et al. 1998. Ann. Thorax. Surg.66, 225.
Azougagh Oualane, F., et al. 1992. Thromb. Res.68, 185.
Anderson, L.O., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 2979.
Kruithof, W.L., et al. 1986. Biochem. J.226, 631.
McKeehan, W.L., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 5378.
Fritz, H., and Wunderer, G. 1983. Arzneim. Forsch.33, 479.
Rijken, D.C., und Collen, D. 1981. J. Biol. Chem.256, 7035.
Kassell, B., et al. 1970. Methods Enzymol.19, 845.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c