Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
acetonitrile: 13 mg/mL, methanol: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
BrCc1[n]2[n]([c](c1C)=O)[c](c(c2C)C)=O
InChI
1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
InChI key
AHEWZZJEDQVLOP-UHFFFAOYSA-N
General description
Enthält eine reaktive funktionelle Gruppe (Allylbromid), die in der Lage ist, mit einer Vielzahl von Nukleophilen unter Bildung stabiler kovalenter Addukte zu reagieren. Reagiert unter physiologischen Bedingungen extrem schnell mit Thiolgruppen und erzeugt stark fluoreszierende Produkte. Eine Markierungsreaktion wird in der Regel bei Raumtemperatur für 2 bis 60 Minuten bei einem pH-Wert von 7,4 durchgeführt, wobei eine äquivalente Menge (oder ein geringer Überschuss) an Reagenz im Verhältnis zur Thiolmenge verwendet wird. Das Material ist chemisch und photolytisch stabil und zeigt ein Absorptionsmaximum bei 370 bis 385 nm und emittiert Licht bei 477 bis 484 nm (türkis). Dringt leicht in Membranen ein. Nützlich als alternatives Hilfsmittel in der Markierungsmethodik, das die Verwendung bekannter fluoreszierender Markierungsreagenzien wie Fluorescein und Rhodaminisothiocyanate (deren Reaktionen langsamer ablaufen und Produkte ergeben, die bei Bestrahlung relativ schnell verblassen) und Fluoreskamin (das in erster Linie mit Amingruppen reagiert, dessen Produkte aber ebenfalls relativ schnell verblassen) ergänzt.
Wurde zur Markierung von E. coli Thioredoxin verwendet. Schwach fluoreszierend, reagiert aber mit Thiolen zu stark fluoreszierenden stabilen Thioethern.
Preparation Note
Die empfohlene Stammlösung beträgt 13 mg/ml (50 mM) in Acetonitril.
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 3 Monate haltbar. Wässrige Stammlösungen haben eine Halbwertszeit von ~4 Stunden bei Raumtemperatur (20 °C).
Other Notes
Mansoor, M.A., et al. 1992. Anal. Biochem.200, 218.
Zangerle, L., et al. 1992. J. Neurochem.59, 181.
Agarwal, R. und Burke, M. 1991. Arch. Biochem. Biophys.290, 1.
Martin, R.L., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 11768.
Bonet, A., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.152, 1.
Chinn, P.C. 1985. Fed. Proc.44, 1620.
Zangerle, L., et al. 1992. J. Neurochem.59, 181.
Agarwal, R. und Burke, M. 1991. Arch. Biochem. Biophys.290, 1.
Martin, R.L., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 11768.
Bonet, A., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.152, 1.
Chinn, P.C. 1985. Fed. Proc.44, 1620.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
THIOLYTE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c