Merck
577801
Anti-Tau-Maus-mAb (TAU-5)
liquid, clone TAU-5, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Tau antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
TAU-5, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human, sheep, rat
Application:
Citations:
39
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
TAU-5, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
mouse, human, sheep, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen Sections (1-2 µg/mL)
Immunoblotting (1 µg/mL)
Immunoprecipitation (10 µg per 200-500 µg cell lysate)
Paraffin Sections (1-2 µg/mL, heat pre-treatment required))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
General description
Dieser Anti-Tau-Maus-mAb (TAU-5) ist für die Verwendung in Gefrierschnitten, Immunoblotting, Immunpräzipitation und Paraffinschnitten zum Nachweis von Tau validiert.
Erkennt das ~45–68 kDa Tau-Protein.
Mit Protein G aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper. Erkennt die ~45–68 kDa phosphorylierten und unphosphorylierten Formen von Tau.
Immunogen
Epitop: innerhalb der zentralen Region
Rinder
gereinigte Rinder-Mikrotubuli-assoziierte Proteine
Application
Gefrorene Schnitte (1–2 µg/ml)
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunopräzipitation (10 µg pro 200–500 µg Zelllysat)
Paraffinschnitte (1–2 µg/ml, Wärmevorbehandlung erforderlich)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In PBS.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Lagern Sie verdünnte Antikörper nicht ohne Trägerprotein, wenn die Konzentration <50 µg/ml beträgt.
Other Notes
Bei der Verwendung von in Formalin/Paraffin eingebetteten Schnitten wird die Färbung verstärkt, indem die Gewebeschnitte vor der Antikörperinkubation von 10–20 Minuten lang in 10 mM Citratpuffer, pH 6,0, gekocht und anschließend 20 Minuten lang bei Raumtemperatur abgekühlt werden. Alternatives Spleißen der Tau-mRNA und unterschiedliche Phosphorylierung tragen zur Heterogenität von Tau bei. Keine Kreuzreaktion mit andere MAPS von Tubulin Erkennt sowohl die native als auch die phosphorylierte Form von Tau. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Papasozomenos, S.C. und Shanavas, A., 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 1140.
Rapoport, M., eta al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 6364.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c