Fortfahren mit
574714
BAY 61-3606
≥97% (HPLC), solid, Syk inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Syk-Inhibitor IV, BAY 61-3606, CAS-Nr. 732938-37-8, Calbiochem, 2-(7-(3,4-Dimethoxyphenyl)-imidazo[1,2-c]pyrimidin-5-ylamino)-nicotinamid, HCl, BAY 61-3606
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18N6O3 · xHCl · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.40 (anhydrous free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Syk-Inhibitor IV, BAY 61-3606, CAS-Nr. 732938-37-8, Calbiochem, The Syk Inhibitor IV, BAY 61-3606, also referenced under CAS 732938-37-8, controls the biological activity of Syk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
potency
10 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21c(ncc2)cc(nc1Nc4ncccc4C(=O)N)c3cc(c(cc3)OC)OC
InChI
1S/C20H18N6O3/c1-28-15-6-5-12(10-16(15)29-2)14-11-17-22-8-9-26(17)20(24-14)25-19-13(18(21)27)4-3-7-23-19/h3-11H,1-2H3,(H2,21,27)(H,23,24,25)
InChI key
JWQOJVOKBAAAAR-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Imidazopyrimidinverbindung, die als potenter, ATP-kompetitiver, reversibler und hochselektiver Inhibitor der Syk-Tyrosinkinase-Aktivität (IC50 = 10 nM) wirkt und selbst bei Konzentrationen von bis zu 4,7 µM keine hemmende Wirkung auf Btk, Fyn, Itk, Lyn und Src hat. Es wurde gezeigt, dass es Syk-vermittelte zelluläre Funktionen in vitro hemmt und eine gute orale Bioverfügbarkeit und In-vivo-Wirksamkeit bei der Behandlung verschiedener Allergie- und Asthmaerkrankungen in Rattenmodellen aufweist.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Syk
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Yamamoto, N., et al. 2003. J. Pharm. Exp. Ther.306, 1174.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
574711574713401481
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (sum of two isomers, HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c