Merck
573125
STAT3-Inhibitor IX, Cpd188, CAS-Nr. 823828-18-8, Calbiochem
The STAT3 Inhibitor IX, Cpd188, also referenced under CAS 823828-18-8, controls the biological activity of STAT3.
Synonym(e):
STAT3-Inhibitor IX, Cpd188, CAS-Nr. 823828-18-8, Calbiochem, 4-((3-(Carboxymethylsulfanyl)-4-hydroxy-1-naphthyl)sulfamoyl)benzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15NO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2c3c(c(c(c2)SCC(=O)O)O)cccc3)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C19H15NO7S2/c21-17(22)10-28-16-9-15(13-3-1-2-4-14(13)18(16)23)20-29(26,27)12-7-5-11(6-8-12)19(24)25/h1-9,20,23H,10H2,(H,21,22)(H,24,25)
InChI key
CIERPRDYPKVDJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Naphtholverbindung, die die IL-6-stimulierte STAT3 Tyr705 Phosphorylierung und Kerntranslokation in HepG2-Zellen hemmt (IC50 = 73 bzw. 39 µM), indem sie auf die STAT3 SH2-Domänen-Peptidbindungstasche abzielt (IC50 = 20 µM gegen EGFR-abgeleitete pY-Peptid-Bindung), während es selbst bei Konzentrationen von 300 µM nur geringe Auswirkungen auf die IFN-γ-stimulierte zelluläre STAT1-Phosphorylierung in HepG2-Zellen hat. Es wurde gezeigt, dass es bevorzugt Apoptose in Kulturen auslöst, die konstitutiv aktives STAT3 exprimieren (EC50 = 0,73, 3,96 und 7,01 µM in MDA-MB-468-, MDA-MB-231- bzw. MDA-MB-435-Kulturen), während es weniger wirksam gegen Zellen ohne konstitutiv aktives STAT3 ist (EC50 = 15,5 und 17,19 µM in MDA-MB-453- bzw. MCF7-Kulturen).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Xu, X., et al. 2009. PLoS One.4, e4783.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c