Fortfahren mit
567430
Natriumbutyrat, CAS-Nr. 156-54-7, Calbiochem
≥98% (titration), apoptosis inducer, solid
Synonym(e):
Natriumbutyrat, CAS-Nr. 156-54-7, Calbiochem, Buttersäure, Na, NaB, HDAC-Inhibitor V
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.09
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 66,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumbutyrat, CAS-Nr. 156-54-7, Calbiochem, A short chain fatty acid that has been shown to induce apoptosis in colon carcinoma cell lines by a p53-independent pathway.
Quality Segment
description
RTECS - ET6400000
assay
≥98% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 2 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
General description
Eine kurzkettige Fettsäure, die nachweislich die Apoptose in Kolonkarzinom-Zelllinien über einen p53-unabhängigen Weg auslöst. Hemmt das c-myc Spleißen und stört die Signalübertragungsprozesse, einschließlich der Freisetzung von Ca2+ aus intrazellulären Speichern. Reduziert die Histamin-induzierte Kalziummobilisierung in C6-Gliomzellen. Verringert die Aktivität der Serin/Threonin-Proteinkinase Caseinkinase II in HT29-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Induziert Apoptose
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Ou, H.C et al. 1997. Neuroreport 8, 1375.
Russo, G.L., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 233, 673.
Krupitza, G., et al. 1995. Carcinogenesis16, 1199.
Calabresse, S., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.195, 31.
Hague, A., et al. 1993. Int. J. Cancer55, 498.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07596303410137127
assay
≥98% (titration)
assay
-
assay
98%
assay
-
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-25°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
under inert gas (Argon)
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c