Merck
559285
RSK-Inhibitor, SL0101
The RSK Inhibitor, SL0101 controls the biological activity of RSK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
RSK-Inhibitor, SL0101, Kaempferol-3-O-(3ʹʹ,4ʹʹ-di-O-acetyl-α-L-rhamnopyranosid), p90 ribosomale S6-Kinase-Inhibitor, SL0101
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)OC(=O)C)OC(=O)C)O)Oc2[c](c3c([o]c2c4ccc(cc4)O)cc(cc3O)O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c1-10-21(34-11(2)26)24(35-12(3)27)20(32)25(33-10)37-23-19(31)18-16(30)8-15(29)9-17(18)36-22(23)13-4-6-14(28)7-5-13/h4-10,20-21,24-25,28-30,32H,1-3H3/t10-,20+,21-,24-,25-/m0/s1
InChI key
SXOZSDJHGMAEGZ-IGKKHSBFSA-N
General description
Ein zellpermeables Glycosid von Kaempferol, das gegen die N-terminale Kinasedomäne der p90-ribosomalen S6-Kinase gerichtet ist und die RSK-Kinase-Aktivität (IC50 = 89 nM mit 10 µM ATP) auf selektive, reversible und um ATP konkurrierende (Ki = 1 µM) Weise hemmt. Hemmt nachweislich die Proliferation von MCF-7, aber nicht die normale Brustzelllinie MCF-10A; blockt spezifisch die PDB-induzierte zelluläre Phosphorylierung von RSK-Substrat p140, aber nicht die von RSK oder RSK-vorgelagerten Kinasen, auch nicht bei hohen Konzentrationen bis 100 µM. Ist auch als 10-mM-Lösung in DMSO (Katalog-Nr. 559292) erhältlich.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Smith, J.A., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem.15, 5018.
Smith, J.A., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 6043.
Xu, Y.M., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 3974.
Maloney, D.J. and Hecht, S.M., 2005. Org. Lett.7, 1097.
Smith, J.A., et al. 2005. Cancer Res.65, 1027.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)