Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26N6O
Molekulargewicht:
354.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Ein potenter und selektiver Inhibitor von zyklinabhängigen Kinasen (Cdk). Zeigt eine stärkere hemmende Wirkung im Vergleich zu Olomoucin (Best.-Nr. 495620). Hemmt p34 Cdc2/Zyklin B (IC50 = 650 M), p33 Cdk2/Zyklin A (IC50 = 700 M), p33 Cdk2/Zyklin E (IC50 = 700 M) und p33 Cdk2/p35 (IC50 = 200 M), indem er um die ATP-bindende Domäne der Kinasen konkurriert. Weist sehr geringe Sensitivität gegenüber verwandten Kinasen auf, einschließlich Erk1 und Erk2 (IC50 = jeweils 34 µ;M und 14 µ;M). Roscovitin hat auch bei einer Konzentraton von 100 µ;M keine maßgebliche Wirkung auf die Aktivität anderer Proteinkinasen und im Vergleich zu Olomoucin zeigt Roscovitin eine erhöhte antimitotische Aktivität in den G1/S- und G2/M-Phasen des Zellzyklus.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
p34cdk1/Zyklin B
p34cdk1/Zyklin B
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 650 nM, 700 nM, 700 nM und 200 nM jeweils gegen p34cdk1/cyclin B, p33cdk2/cyclin A, p33cdk2/cyclin E und p33cdk5/p35
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 50-mM-Lösung (5 mg/282 µ;l) Lösung von Roscovitin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-557360&;#124;[/islink]">;557360<;/A>;) in DMSO.
Preparation Note
Nach der erstmaligen Verwendung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Nach dem Öffnen sind die DMSO-Aliquote bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Meijer, L. 1996. Trends Cell Biol.6, 393.
Rudolph, B., et al. 1996. EMBO J.15, 3053.
Rudolph, B., et al. 1996. EMBO J.15, 3053.
Legal Information
Wird unter der Lizenz des US-Patents 6.316.456 verkauft.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)