Fortfahren mit
553326
Ras-Superfamilie GTPasen GTP/GDP-Bindungsantagonist, CID 1067700
The Ras Superfamily GTPases GTP/GDP Binding Antagonist, CID 1067700 controls the biological activity of Rab7. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonym(e):
Ras-Superfamilie GTPasen GTP/GDP-Bindungsantagonist, CID 1067700, 2-(benzoylcarbamothioylamin)-5,5-dimethyl-4,7-dihydrothien[2,3-c]pyran-3-carboxylsäure, CID1067700, Cdc42 GTPase-Inhibitor I, Rab2 GTPase-Inhibitor, Rab GTPase-Inhibitor, CDC42-Inhibitor I, Rab7 GTPase-Inhibitor, Rac1 GTPase-Inhibitor, Rac1-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
12.89-19.70 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(NC(NC(C2=CC=CC=C2)=O)=S)SC3=C1CC(C)(C)OC3)O
InChI key
ATSWBWHRHAQVFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein aus Thioharnstoff gewonnenes Kleinmolekül, das als konkurrierender Inhibitor der Rab7-gebundenen Nukleotide (BODIPY-GTP und BODIPY-GDP) (Ki = 12,89-19,70 nM). Aquilibriert rasch mit Rab7 ohne Auswirkung auf die Rate der Freisetzung des gebundenen BODIPY-GTP oder BODIPY-GDP. Die Potenz ist etwas geringer gegen durch Rab7 gebundene BODIPY-GDP als gegen Rab7-gebundene BODIPY-GTP. Wirkt durch die Bindung an die nukleotidbindende Tasche des Rab7. Hemmt nachweislich auch mit guter Potenz die Nukleotidbindung durch mutante Formen von Rab7 (Rab7Q67L und Rab7T22N), die sich konstitutiv im GTP- und GDP-gebundenen Zustand befinden. Hemmt auch die Nukleotidbindung mehrerer anderer Ras-verwandter GTPasen, allerdings mit reduzierter Potenz.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Rab7
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Agola, J. O., et al. 2012. ACS Chem Bio.7, 1095.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c