Merck
529576
PP2
≥95% (HPLC), liquid, Src protein tyrosine kinase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution PP2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16ClN5
Molekulargewicht:
301.77
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PP2, InSolution, ≥95%, 10 mM, reversible ATP-competitive inhibitor of the Src family of protein tyrosine kinases
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
clear colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein potenter und selektiver Inhibitor der Src-Familie der Tyrosinkinasen. In der Wirkung ähnelt er PP1. Hemmt selektiv p56lck (IC50 = 4 nM), p59fynT (IC50 = 5 nM) und Hck (IC50 = 5 nM) im Vergleich zu anderen Tyrosinkinasen, etwa EGF-R (IC50 = 480 nM), JAK2 (IC50 >;50 µ;M) oder ZAP-70 (IC50 >;100 µ;M). Hemmt außerdem potent die von Anti-CD3-Antikörpern stimulierte Tyrosinphosphorylierung menschlicher T-Zellen (IC50 = 600 nM).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
p56lck
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 4 nM, 5 nM, 5 nM bzw. 100 nM gegen p56lck, p59fynT, Hck bzw. Src; 600 nM gegen die von Anti-CD3-Antikörpern stimulierte Tyrosinphosphorylierung menschlicher T-Zellen
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 10-mM-Lösung (1 mg/331 µ;l) von PP2 (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-529573&;#124;[/islink]">;529573<;/A>;) in DMSO.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen, mit inertem Gas spülen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Hanke, J.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 695.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. <;A href="http://www.cell.com/cell-stem-cell/abstract/S1934-5909(09)00211-2"Cell Stem Cell<;/A>;5, 76.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)