Merck
528208
Plasminogen Activator Inhibitor-1, Mutant
from Recombinant, ≥95% (SDS-PAGE), liquid, PAI-1 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
PAI-1, Mutant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Plasminogenaktivatorinhibitor-1, Mutant, Human, Rekombinant, The Plasminogen Activator Inhibitor-1, Mutant, Human, Recombinant controls the biological activity of Plasminogen Activator. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Hochreine Präparation einer veränderten Form des human PAI-1, enthält vier mutierte Aminosäuren. Mutant PAI-1 kann praktisch nicht latent werden und ist bei hohen Temperaturen und pH-Werten langzeitig haltbar (Zeit½ = 145 Stunden bei 37 °C, pH 7,4). Hemmt uPA (Ki = 5,1 x 106 M-1 sec-1) und tPA (Ki = 7,9 x 105 M-1 sec-1).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Plasminogenaktivator
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 5,1 x 106 M-1 sec-1, 7,9 x 105 M-1 sec-1 gegen uPA bzw. tPA
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 100 mM NaCl, 50 mM Natriumphosphatpuffer, 1 mM EDTA, pH 6,6.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Other Notes
Berkenpas, M.B., et al. 1995. EMBO J. 14, 2969.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c