Fortfahren mit
517301
P-Glycoprotein-Inhibitor, C-4
The P-Glycoprotein Inhibitor, C-4 controls the biological activity of P-Glycoprotein. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
P-Glycoprotein-Inhibitor, C-4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H18ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.85
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 176,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)C2=CC(=CC=C2)NC(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)O
InChI
1S/C23H18ClNO4/c1-29-22-13-15(6-12-21(22)27)5-11-20(26)17-3-2-4-19(14-17)25-23(28)16-7-9-18(24)10-8-16/h2-14,27H,1H3,(H,25,28)
InChI key
SFYVLZRWJCFMTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Cinnamoyl-Verbindung, die reversibel die Efflux-Funktion von P-gp (P-Glycoprotein) hemmt und den MDR (Multiresistenz)-Phänotyp ohne bemerkbare Wirkung auf die Expression von P-gp umkehrt. Verstärkt nachweislich die von Paclitaxel (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-580555&;#124;[/islink]">;580555<;/A>;) und Vincristin (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-677181&;#124;[/islink]">;677181<;/A>;) induzierte Zytotoxizität sowie die Apoptose von P-gp-exprimierenden KBV20C-Zellen signifikant.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
P-Glycoprotein
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Kim, Y.K., et al. 2007. Biochem. Biophys. Res. Commun.355, 136.
Woo, H.B., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 3782.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
361515528111171260
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
2% HCl: 10 mg/mL, 2% acetic acid: 10 mg/mL, methanol: 3 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c