Merck
506154
Pifithrin-α, p-Nitro, zyklisch
A cell-permeable p53 inhibitor that exhibits 10-fold higher potency and 50% longer half-life than Pifithrin-α.
Synonym(e):
Pifithrin-α, p-Nitro, zyklisch, 2-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b]-5,6,7,8-tetrahydrobenzothiazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL, ethanol: 250 μg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2[n](c4c1CCCC4)cc(n2)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C15H13N3O2S/c19-18(20)11-7-5-10(6-8-11)12-9-17-13-3-1-2-4-14(13)21-15(17)16-12/h5-9H,1-4H2
InChI key
XMFNSEDROOHGBY-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler p53-Inhibitor mit einer 10-mal höheren Potenz (ED50 = 30 nM für den Schutz vor Etoposid-induziertem Zelltod kortikaler Neuronen) und einer um 50 % längeren Halbwertszeit (t1/2 = 6 h in Neuronenkulturmedium bei 37 °;C) als Pifithrin-α; (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-506132&;#124;[/islink]">;506132<;/A>;). Trotz seiner Wirksamkeit in vitro ist dieser Inhibitor bei einer Verabreichung in vivo an Ratten nicht wirksam. Für In-vivo-Anwendungen empfiehlt sich der Einsatz von Pifithrin-α;, p-Nitro (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-506152&;#124;[/islink]">;506152<;/A>;).
Biochem/physiol Actions
ED50 = 30 nM für den Schutz vor Etoposid-induziertem Zelltod kortikaler Neuronen
Primärziel
p53
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Pietrancosta, N., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 3645.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c