Fortfahren mit
5.00619
Vitamin B₁₂-Mannit
trituration 0.1%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.720,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352401
€ 1.720,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
concentration
0.1%
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
200 g/L
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
15-25°C
Application
Vitamin-B12-Mannitverreibung 0,1 % eignet sich für die Verwendung in pharmazeutischen Prozessen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.006011.245921.09182
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
concentration
0.1%
concentration
0.1%
concentration
-
concentration
-
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
6.0 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pH
7.0 ( in H2O, suspension)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1