Merck
492000-M
NOX-Inhibitor III, VAS2870
The NOX Inhibitor III, VAS2870, also referenced under CAS 722456-31-7, controls the biological activity of NOX.
Synonym(e):
NOX-Inhibitor III, VAS2870, 7-(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)-3-Benzyl-3H-[1,2,3]Triazol[4,5-d]Pyrimidin, 1,3-Benzoxazol-2-yl-3-Benzyl-3H-[1,2,3]Triazol[4,5-d]Pyrimidin-7-ylsulfid, NADPH-Oxidase-Inhibitor III, VAS2870
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12N6OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.39
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
tan
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Eine zellpermeable Thiotriazolopyrimidin-Verbindung, die als wirksamer NADPH-Oxidase(NOX)-Inhibitor wirkt (IC50 = 10,6 µ;M gegen die NOX-Aktivität in menschlichen Neutrophilen-Lysaten) und häufig zur Untersuchung der NOX-abhängigen zellulären ROS-Bildung in verschiedenen Kulturen verwendet wird, u. a. bei mit oxLDL behandelten HUVEC (vollständige Hemmung bei 5 µ;M), bei PDGF-induzierten primären VSMC (vaskuläre glatte Muskelzellen) von Ratten (vollständige Hemmung bei 10 µ;M) sowie bei Aortenschnitten von spontan hypertensiven Ratten (SHRs; 72%ige Hemmung bei 10 µ;M). Außerdem hemmt es nachweislich die PDGF-BB-induzierte Vaskularisierung von embryonalen Körperchen (embryoid bodies, EB) bei Mäusen (74%ige Hemmung bei 50 µ;M) und verbessert die ACh-induzierte Vasorelaxation isolierter Ratten-Aortaringe sowohl von SHRs als auch von nicht-hypertensiven Ratten ex vivo (um 41,7 bzw. 34,5 % bei 10 µ;M).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Wind, S., et al. 2010. Hypertension56, 490.
Lange, S., et al. 2009. Cardiovasc. Res.81, 159.
Stielow, C., et al. 2006. Biochem. Biophys. Res. Commun.344, 200.
ten Freyhaus, H., et al. 2006. Cardiovasc. Res.71, 331.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c