Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H16N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
0.1 M NaOH: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C6H16N4O2/c1-6(2)9(5-3-4-7)10(12)8-11/h6,12H,3-5,7H2,1-2H3
InChI key
WEHZRCACNLQADC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein Stickstoffoxid(NO)-Donator Ein stabiler NO-Amin-Komplex, der unter physiologischen Bedingungen spontan zwei NO-Äquivalente in Lösung freisetzen kann, ohne dass ein Kofaktor benötigt wird. Die Halbwertszeit (t½;) in PBS, pH 7,4, beträgt 93 Minuten bei 22 °;C. Relativ stabil in alkalischer Lösung (pH ≥; 10,0).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Ein Stickstoffoxid(NO)-Donator
Ein Stickstoffoxid(NO)-Donator
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in alkalischer Lösung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). In wässriger Lösung instabil; direkt vor der Verwendung in H₂;O rekonstituieren. Alkalische Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate stabil.
Other Notes
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem. 58, 1472.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NOC-5
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Lagerklasse
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?