Merck
4.80448
Acetonitrile solution
HPLC grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®, contains 0.1% (v/v) trifluoroacetic acid
Synonym(e):
Acetonitril -Lösung, ACN + TFA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4124158
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Vapor pressure:
97 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetonitril mit 0,1 % (v/v) Trifluoressigsäure, for liquid chromatography LiChrosolv®
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
form
liquid
concentration
0.095-0.105 % (v/v) (trifluoroacetic acid)
technique(s)
HPLC: suitable
transition temp
flash point 2 °C (Acetonitrile)
density
0.782 g/mL at 25 °C
format
mixture
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit, geringen Partikelzahl, Acidität und Alkalität und ihrem geringen Abdampfrückstand sind LiChrosolv Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. In der analytischen HPLC werden Trennungen üblicherweise mit einem Lösungsmittelgradienten durchgeführt. Daher bieten wir Lösungsmittel neben den isokratischen Qualitäten auch in „gradient grade“ an. Somit kann der Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels minimiert werden.
Application
  • Retention time prediction for post-translationally modified peptides: Ser, Thr, Tyr-phosphorylation: Diese Studie präsentiert eine Methode zur Vorhersage der Retentionszeiten von phosphorylierten Peptiden mithilfe der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) (Battellino et al., 2024).
  • Development and validation of a UPLC-PDA method for quantifying ceftazidime in dried blood spots: In diesem Artikel wird eine validierte Methode mit einer Ultraleistungsflüssigkeitschromatographie-Photodiodenzeile (UPLC-PDA) für die Quantifizierung von Ceftazidim beschrieben, um ihre Anwendung und Genauigkeit bei der Analyse von getrockneten Blutproben zu demonstrieren (Lv et al., 2024).
  • A facile fabric phase sorptive extraction method for monitoring chloramphenicol residues in milk samples: Dieser Artikel beschreibt eine neue Methode, bei der Sorptionsextraktion in der Gewebephase zur effizienten Überwachung auf Chloramphenicol in Milch eingesetzt wird, und unterstreicht die Einfachheit und Effektivität (Ben Ayed et al., 2024).
  • Study of sample preparation influence on bacterial lipids profile in matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry: In dieser Studie untersuchen die Autoren, wie sich verschiedene Methoden der Probenpräparation auf die Lipidprofile von Bakterien auswirken, die mit dem MALDI-TOF-Massenspektrometer analysiert werden, und präsentieren Möglichkeiten zur Optimierung von Protokollen für eine höhere Genauigkeit (Arendowski et al., 2024).
  • Simple and robust LC-MS/MS method for quantification of colistin methanesulfonate and colistin in human plasma for therapeutic drug monitoring: In diesem Artikel wird eine zuverlässige und unkomplizierte Methode der Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (LC-MS/MS) für die gleichzeitige Bestimmung von Colistin-Methansulfonat und Colistin in Humanplasma beschrieben, die in klinischen Umgebungen nützlich ist (Kim et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (Trifluoressigsäure): 0,095 - 0,105 % (v/v)
Chargennummer (Trifluoressigsäure):
Chargennummer (Acetonitril):
Benötigte Menge (Trifluoressigsäure):
Benötigte Menge (Acetonitril):
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup - (Acetonitrile)
flash_point_c
2 °C - closed cup - (Acetonitrile)