Merck
480066
Necrostatin-1, Inaktive Kontrolle
A cell-permeable N-demethylated thiohydantoin analog of Nec-1 that is devoid of anti-necroptotic properties and serves as a suitable inactive control.
Synonym(e):
Necrostatin-1, Inaktive Kontrolle, 5-(Indol-3-ylmethyl)-2-Thiohydantoin, Nec-1i
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C12H11N3OS/c16-11-10(14-12(17)15-11)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,13H,5H2,(H2,14,15,16,17)
InChI key
MPLRRPKKFHUEEL-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables N-demethyliertes Thiohydantoin-Analogon von Nec-1 (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-480065&;#124;[/islink]">;480065<;/A>;), das keine antinekroptotischen Eigenschaften besitzt und als geeignete inaktive Kontrolle dient.
Hinweis: Dieser inaktive Nekrosehemmer sollte nicht in hoher Konzentration verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Inaktive Kontrolle für Nec-1 (Katalog-Nr. 480065)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Takahashi et al. 2012. Cell Death and Disease3, e437.
Degterev, A., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 112.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c