Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H26N6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC(SCC2=CC=CC(NC3=NC(NN=C4C5=CC=C(N6CCOCC6)C=C5)=C4C=N3)=C2)=C1)O
InChI key
JTMFLTNSCRPRHU-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine Pyrazolopyrimidin-Verbindung, die die ADP-Freisetzung aus dem Aktomyosin-Komplex blockiert und als potenter, reversibler und nicht-kompetitiver Inhibitor der aktin-stimulierten ATPase-Aktivität von Myosin V wirkt (Ki = 6,3 und 5,5 µ;M bei ein- bzw. zweiköpfigem Myosin V). Zeigt eine ausgezeichnete Selektivität gegenüber Myosin II und Myosin IV (<;10%ige Hemmung bei 50 µ;M) und hemmt die Kinaseaktivität von Cdk1/B, CHK1, Plk1, Abl, ERK2, CKII und Aurora-B nur geringfügig (<;10%ige Hemmung bei 100 µ;M).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Islam, K., et al. 2010. Angew. Chem. Int. Ed.49, 8484.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c