Merck
475949
NMS-P715
≥98% (HPLC), powder, MPS1 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
MPS1-Inhibitor, NMS-P715, (N-(2,6-Diethylphenyl)-1-Methyl-8-({4-[(1-Methylpiperidin-4-yl)Carbamoyl]-2-(Trifluormethoxy)phenyl}amino)-4,5-Dihydro-1H-Pyrazol[4,3-h]Chinazolin-3-Carboxamid)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H39F3N8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
676.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MPS1-Inhibitor, NMS-P715, The MPS1 Inhibitor, NMS-P715 controls the biological activity of MPS1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(N=C1C(NC2=C(CC)C=CC=C2CC)=O)C3=C1CCC4=C3N=C(NC5=CC=C(C(NC6CCN(C)CC6)=O)C=C5OC(F)(F)F)N=C4
InChI key
JFOAJUGFHDCBJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein oral bioverfügbarer, ATP-kompetitiver Pyrazolchinazolin-MPS1-Inhibitor (IC50 = 182 nM, Ki = 0,99 nM), der nachweislich reversibel und zeitabhängig wirkt. Er zeigt Selektivität für MPS1 gegenüber einer Gruppe von 60 Kinasen, wobei er nur gegen die drei Kinasen CK2, MELK und NEK6 wirkt (<10 M), but not against other mitotic kinases including PLK1, CDK1, Aurora A, Aurora B, or the SAC kinase BUB1, in an in vitro kinase assay. It promotes massive SAC (spindle assembly checkpoint) override (EC50 = 65 nM) in nocodazole-arrested U20S cells and elicits a reduction in the G1 and G2/M phase of the cell cycle in A2780 ovarian cancer cells, similar to RNAi-mediated MPS1 silencing. In addition, it is shown to inactivate SAC, delocalize kinetochore components, and inhibit the proliferation of select cancer cell lines (IC50 ~ 1 M), without marked activity among a panel of 127 normal cell lines. Also, it inhibits A2780 tumor xenograft growth in mice (90 mg/kg/day, o.s., in vivo) by 53% without marked body weight loss. Also available as a 5 mM solution in DMSO (Cat. No. 5.06313).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Caldarelli, M., et al. 2011. Bioorg. Med. Chem. Lett.21, 4507.
Colombo, R., et al. 2011. Cancer Res.70, 10255.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c