Fortfahren mit
444294-M
MMP-2-Inhibitor IV
The MMP-2 Inhibitor IV controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
MMP-2-Inhibitor IV, (4′-chlorbiphenyl-4-ylsulfonamido)methylendiphosphonsäure, Knochenresorptionshemmer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14ClNO8P2S
Molekulargewicht:
441.72
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Ein zellpermeables Bisphosphonat-Derivat, das eine nanomolare Aktivität gegen MMP-2 (IC50 = 37 nM) mit guter Selektivität gegen MMP-8 (320 nM), MMP-9 (>1 M) und MMP-14 (>1 M) zeigt. Es hemmt nachweislich die Osteoklastenaktivität in einer Makrophagen-Zelllinie, J774 (IC50 = 1,7 M), was im Vergleich zu anderen Bisphosphonaten wie Alendronat (Katalognr. 126855), (IC50 = 30 M) und Zolendronsäure (7,8 M) ohne erkennbare Zytotoxizität in HepG2-Zellen stärker ist. In einer Konzentration von 25 M hemmt es die Bildung von Aktinringen, d. h. von funktionellen Strukturen, die für resorbierende Osteoklasten typisch sind, in einer Aktivität, die mit der von Zolendronsäure vergleichbar ist, hemmt die Knochenresorption in vitro und weist zytotoxische Eigenschaften bei Mäuseosteoklasten auf.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Rubino, M.T., et al. 2011. Chem. Med. Chem.6, 1258.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444286-M444278-M444274
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c