Fortfahren mit
440025
Luteolin
≥90% (HPLC), antioxidant flavonoid, solid
Synonym(e):
Luteolin, 3ʹ,4ʹ,5,7-Tetrahydroxyflavon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Luteolin, An antioxidant flavonoid and a free radical scavenger.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5614
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
aqueous base: 1.4 mg/mL, DMSO: 7 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
InChI key
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein antioxidatives Flavonoid und ein Scavenger für freie Radikale. Hemmt die zytosolische Glutathion-S-Transferase-Aktivität in der Rattenleber. Zeigt auch zytotoxische Wirkungen auf Raji-Lymphomzellen. Die Inkubation der Nicht-Tumor-Zelllinie C3H10T½;CL8 mit Luteolin führt zu einer Induktion der p53-Akkumulation und Apoptose, wobei die Apoptose in der G2/M-Phase des Zellzyklus stattfindet. Hemmt zudem nachweislich die TPL2-Kinase.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Zytosolische Glutathion-S-Transferase-Aktivität in der Rattenleber
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 4 Wochen haltbar.
Other Notes
Kim, J.E., et al. 2011. J. Pharmacol. Exp. Ther.in press.
Korkina, L.G., and Afanasev, I.B. 1997. Adv. Pharmacol.38, 151.
Plaumann, B., et al. 1996. Oncogene 13, 1605.
Ramanathan, R., et al. 1994. Free Radic. Biol. Med.16, 43.
Shimoi, L., et al. 1994. Carcinogenesis15, 2669.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L928372511PHL89245
Luteolin analytical standard
Supelco
72511
Luteolin
Luteolin phyproof® Reference Substance
PHL89245
Luteolin
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luteolin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c