Merck
437694
Dihydro-DL-α-Lipoic Acid
≥95% (TLC), NO scavenger, liquid
Synonym(e):
DL-α-Liponsäure, Dihydro-, DHLA, Dihydroliponsäure, Thiozytensäure, Dihydro-
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.34
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DL-α-Liponsäure, Dihydro-, An effective antioxidant.
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SC(CCS)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10)
InChI key
IZFHEQBZOYJLPK-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein wirksames Antioxidans. Fängt hypochlorige Säure, Peroxyl-, Superoxid-, Hydroxyl- und Stickoxidradikale ab Weist außerdem prooxidative Eigenschaften auf, wie seine Fähigkeit, Eisenionen zu reduzieren und reaktive schwefelhaltige Radikale zu erzeugen, die bestimmte Proteine wie α;1-Antiproteinase und Kreatinkinase schädigen können, zeigt. Kürzlich wurde nachgewiesen, dass DHLA die durch Methylprednisolon und Etoposid ausgelöste Apoptose in Thymozyten der Ratte hemmt.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Fängt hypochlorige Säure, Peroxyl-, Superoxid-, Hydroxyl- und Stickoxidradikale ab
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Packer, L., et al. 1997. Adv. Pharmacol. 38, 79.
Bustamante, J., et al. 1995. Free Radic. Biol. Med. 19, 339.
Scott, B.C., et al. 1994. Free Radic. Res. 20, 119.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
348.1 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
175.6 °C - Cleveland open cup