Direkt zum Inhalt
420322
IPTG, Dioxan-frei, hochrein
CAS 367-93-1 is used in the stimulation of β-galactosidase in cellular systems in which dioxane would disrupt normal cell function.
Synonym(e):
IPTG, Dioxan-frei, hochrein, Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
impurities
≤0.1% Dioxane (GC)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S([C@@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO)C(C)C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
General description
Induktor der β;-D-Galactosidase. Wird zur Stimulation von β;-Galactosidase in Zellsystemen verwendet, in denen Dioxan die normale Zellfunktion beeinträchtigen würde. IPTG induziert die Expression von geklonten, mit dem lac-Promotor verbundenen Genen.
Siehe auch IPTG, frei von tierischen Bestandteilen, hochrein, Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-420291&;#124;[/islink]">;420291<;/A>;.
Wird zur Stimulation von β;-Galactosidase in Zellsystemen verwendet, in denen Dioxan die normale Zellfunktion beeinträchtigen würde. Dieses Präparat enthält gemäß GC ≤;0,1 % Dioxan.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)