Merck
420320
KT5720
≥95% (HPLC), solid, protein kinase A inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
KT5720
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H31N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
KT5720, A potent, specific, cell-permeable, reversible and ATP-competitive inhibitor of protein kinase A (Ki = 56 nM) that is prepared by a chemical modification of K-252a.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CNC7=O)cccc6)[C@H]5O[C@@]1([C@](C5)(O)C(=O)OCCCCCC)C
InChI
1S/C32H31N3O5/c1-3-4-5-10-15-39-30(37)32(38)16-23-34-21-13-8-6-11-18(21)25-26-20(17-33-29(26)36)24-19-12-7-9-14-22(19)35(28(24)27(25)34)31(32,2)40-23/h6-9,11-14,23,38H,3-5,10,15-17H2,1-2H3,(H,33,36)/t23-,31+,32+/m0/s1
InChI key
ZHEHVZXPFVXKEY-RUAOOFDTSA-N
General description
Ein starker, spezifischer, zellpermeabler, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor von Proteinkinase A (Ki = 56 nM), der durch die chemische Modifizierung von K-252a präpariert wird. Ohne signifikante Auswirkungen auf die Aktivität von PKC, PKG und MLCK. Hemmt die Axonverzweigung in kultivierten Neuronen. Eine 2 mM Lösung (50 µ;g/47 µ;l) von KT 5720 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-420323&;#124;[/islink]">;420323<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Präpariert durch die chemische Modifizierung von K-252a. Ein starker, spezifischer, zellpermeabler, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor von Proteinkinase G (Ki = 56 nM). Ohne signifikante Auswirkungen auf die Aktivität von PKC, PKG oder MLCK. Hemmt die Axonverzweigung in kultivierten Neuronen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PKA
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 56 nM für Proteinkinase A
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Unmittelbar vor Gebrauch mit wässrigen Pufferlösungen verdünnen.
Other Notes
Simpson, C.S. und Morris, B.J. 1995. Neuroscience 68, 97.
Cabell, L. und Audesirk, G. 1993. Int. J. Dev. Neurosci.11, 357.
Gadbois, D.M., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 8626.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.142, 436.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KT5720
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c