Fortfahren mit
407317
Monoklonaler Anti-Integrin-β₆-Antikörper der Maus (442.5C4)
liquid, clone 442.5C4, Calbiochem®
Synonym(e):
Integrin-β-₆-Nachweisantikörper, Maus-Anti-Integrin-β₆
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 549,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
442.5C4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
4
€ 549,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
442.5C4, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Flow Cytometry (1:50-1:100)
Immunoblotting (1:50-1:100)
Immunoprecipitation (1:50-1:100)
Paraffin Sections (1:50-1:100))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB6(3694)
General description
Dieser monokolonale Anti-Integrin-β;₆;-Antikörper der Maus ist für die Verwendung in ELISA, FC, Immunblotting, IP und Paraffinschnitten zum Nachweis von Integrin β;₆; validiert.
Erkennt die β;6-Integrinkette.
Monoklonaler Maus-Antikörper, geliefert als unverdünnte Aszitesflüssigkeit. Erkennt die β;6-Integrinkette.
Immunogen
Human
Rekombinantes humanes α;vβ;₆;
Application
ELISA (siehe Anmerkungen)
Durchflusszytometrie (1:50–1:100)
Immunblotting (1:50–1:100)
Immunpräzipitation (1:50–1:100)
Paraffinschnitte (1:50–1:100)
Physical form
Unverdünnte Aszitesflüssigkeit.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Dieser Antikörper eignet sich gemäß Berichten auch für ELISA. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Miller, L.A., et al. 2001. J. Histochem. Cytochem.49, 41.
Breuss, J.M., et al. 1995. J. Cell Sci.108, 2241.
Hynes, R.O. 1992. Cell.69, 11.
Albelda, S.M. und Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Buck, C.A. und Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
Hynes, R.O. 1987. Cell.45, 549.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
OP145SAB4501588SAB4501589
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... ITGB6(3694)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... ITGB4(3691)
Gene Information
human ... ITGB5(3693)
clone
442.5C4, monoclonal
clone
4B2C1.11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, rat, mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. What is the isotype on the marker?
    1 answer
    1. The antibody is IgG2a.