Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
goat
Application:
—
Citations:
21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
0.02% Thimerosal as preservative
species reactivity
goat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Direct Immunoassay (1:10,000))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
An Meerrettich-Peroxidase konjugierter, immunaffinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper. Erkennt Ziegen-IgG, schwere und leichte Ketten.
Dieses schwer- und leichtkettenspezifische Kaninchen-Anti-Ziegen-IgG-Antikörper-Peroxidase-Konjugat ist zur Verwendung in direkten Immunassays zum Nachweis von schwer- und leichtkettenspezifischem Ziegen-IgG validiert.
Application
Direkter Immunassay (1:10.000)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 10 mM PBS, 0,5 mM EDTA, 10 % Mannose, 2 % Saccharose und 1 % BSA, pH-Wert 7,6.
Other Notes
o-Phenylendiamin, 1 mg/ml in Citratpuffer, pH 4,5, 0,1 % Harnstoffperoxid bei 25 °;C wurde als Substrat für die Testung der Reaktivität des Immunenzyms verwendet. Monospezifisch für Ziegen-Immunglobulin-G, schwere und leichte Ketten, was mittels Immunelektrophorese gegenüber normalem Ziegenserum ermittelt wurde. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Um das Verbot von The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC) zum Verkauf von mit Quecksilber versetzten Produkten einzuhalten, darf dieses Produkt in den folgenden US-Staaten nicht verkauft werden: Rhode Island und Connecticut.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c