Fortfahren mit
4005-OP
Ethylendiamintetraessigsäure
OmniPur® Grade, >= 99.5%
Synonym(e):
OmniPur® EDTA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
crystalline powder (Fine)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
crystalline powder (Fine)
reaction suitability
reagent type: chelator
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
solubility
water: ~0.5 g/L at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
SMILES string
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Mokekularbiologische Qualität.
Asche: ≤;0,2 %
Gehalt: ≥;99,5 %
Farbe der 0,5 M Lösung (APHA): ≤;30
DNAse: nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb): ≤;0,001 %
Eisen (Fe): ≤;0,005 %
Magnesium (Mg): ≤;0,0005 %
Nitrilotriessigsäure: ≤;0,1 %
pH (5 %, Wasser): 2,5–3,5
Protease: nicht nachweisbar
RNAse: nicht nachweisbar
Löslichkeit (5 %, 1 N NaOH): entspricht
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Application
  • Metabolomic Profiling of an Ultraprocessed Dietary Pattern in a Domiciled Randomized Controlled Crossover Feeding Trial.: In dieser Forschungsarbeit wird EDTA im Metabolom-Profiling eingesetzt, um Ernährungsmuster und ihre Auswirkungen auf die Stoffwechselgesundheit zu analysieren, wobei die Rolle von EDTA in biochemischen Analysen unterstrichen wird (O′Connor et al., 2023).
  • MIL-101(Fe) based biomass as permeable reactive barrier applied to EK-PRB remediation of antimony contaminated soil.: In diesem Artikel wird die Anwendung von EDTA in der Umweltbiochemie untersucht, insbesondere bei der Sanierung von mit Antimon kontaminierten Böden unter Verwendung einer neuartigen Biomassebarriere auf Eisenbasis (Wang et al., 2023).
  • Proteomic signatures of synergistic interactions in antimicrobials.: Es werden synergistische Effekte bei antimikrobiellen Behandlungen durch fortschrittliche proteomische Techniken unter Verwendung von EDTA untersucht, wobei dessen Rolle in der biochemischen und molekularbiologischen Forschung hervorgehoben wird (Zhou et al., 2023).
  • Improved Automated Quantification Algorithm (AQuA) and Its Application to NMR-Based Metabolomics of EDTA-Containing Plasma.: In dieser Studie geht es um die Entwicklung eines verbesserten Algorithmus für die Quantifizierung von Metaboliten in EDTA-haltigen Plasmaproben, was die Bedeutung von EDTA für die biochemische Quantifizierung und Analyse belegt (Röhnisch et al., 2021).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EDEDSE9884
assay
≥99.5%
assay
≥98.5%
assay
≥99% (titration)
assay
99.4-100.6%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline powder (Fine)
form
powder
form
powder
form
powder
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
solubility
water: ~0.5 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%, Mg: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, Mg: ≤5 ppm, heavy metals: ≤0.001% (byICP-OES)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamintetraessigsäure
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory Tract
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation