Fortfahren mit
386023
Anti-Hsp47 Maus-mAb (M16.10A1)
liquid, clone M16.10A1, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Colligin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
M16.10A1, monoclonal
Species reactivity:
mouse, porcine, chicken, canine, human, hamster, guinea pig, bovine, rat, monkey, sheep
Application:
—
Citations:
2
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M16.10A1, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse, porcine, chicken, canine, human, hamster, guinea pig, bovine, rat, monkey, sheep
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Enzyme Immunoassay
Immunoblotting (1 µg/mL, colorimetric)
Immunocytochemistry (1 µg/mL)
Immunofluorescence (5 µg/mL)
Immunoprecipitation (5 µg/mL)
Paraffin Sections )
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SERPINH1(871)
General description
Das monoklonale Maus-Anti-Hsp47, Klon M16.10A1, erkennt das ~47-kDa-Hsp47-Protein in vielen verschiedenen Spezies. Zur Verwendung in ELISA, EIA, WB, ICC, IF, IP und IHC (Paraffinschnitte) validiert.
Erkennt das ~ 47-kDa-Hsp47-Protein.
Mit Protein G aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper. Erkennt das ~ 47-kDa-Hsp47-Protein.
Immunogen
Hsp47 aus L6-Zellen
Ratte
Application
ELISA (siehe Anmerkungen)
Enzym-Immunassay (siehe Anmerkungen)
Immunblotting (1 µ;g/ml, kolorimetrisch)
Immunzytochemie (1 µ;g/ml)
Immunfluoreszenz (5 µ;g/ml)
Immunpräzipitation (5 µ;g/ml)
Paraffinschnitte (siehe Anmerkungen)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In PBS, 50 % Glycerin, pH 7,2.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Analysis Note
Positivkontrolle
3T3-Zellen, menschliches Brustkrebsgewebe
Other Notes
Dieser Antikörper eignet sich laut Berichten für ELISA und Enzym-Immunassays. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die optimale Verdünnung vor.
Kuroda, K., et al. 1998. J. Invest. Dermatol.111, 1023.
Nandan, D., et al. 1998. Exp. Cell Res.179, 289.
Clark, E.P., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 17230.
Vaillancourt, J.P., and Cates, G.A. 1991. Biochem. J.274, 793.
Cates, G.A., et al. 1987. Biochem. Cell Biol. 65, 767.
Saga, S., et al. 1987. J. Cell Biol.105, 517.
Nagata, K., et al. 1986. J. Biol. Chem. 261, 7531.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5701016MABF455MABF155C
description
liquid, clone M16.10A1, Calbiochem®
description
-
description
clone 16-10A1, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
description
clone 16-10A1, from hamster(Armenian), Allophycocyanin conjugate
species reactivity
mouse, porcine, chicken, canine, human, hamster, guinea pig, bovine, rat, monkey, sheep
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
hamster (Armenian)
biological source
hamster (Armenian)
Gene Information
human ... SERPINH1(871)
Gene Information
human ... SERPINH1(871)
Gene Information
mouse ... Cd80(12519)
Gene Information
mouse ... Cd80(12519)
clone
M16.10A1, monoclonal
clone
monoclonal
clone
16-10A1, monoclonal
clone
16-10A1, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)