Merck
382111
Histon-Acetyltransferase-Inhibitor IV, CPTH2
Synonym(e):
Histon-Acetyltransferase-Inhibitor IV, CPTH2, HAT-Inhibitor IV, Cyclopentyliden-(4-(4ʹ-chlorophenyl)thiazol-2-yl)hydrazon, GCN5-Inhibitor II, N-acetyltransferase 10-Inhibitor I, NAT10-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14ClN3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.80
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C14H14ClN3S/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-19-14(16-13)18-17-12-3-1-2-4-12/h5-9H,1-4H2,(H,16,18)
InChI key
YYTHPXHGWSAKIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Thiazolyl-Hydrazon-Verbindung, die die Acetylierung von Histon H3 durch rekombinantes humanes Gcn5 auf mit dem Substrat konkurrierende Weise hemmt und nur geringe Aktivität gegen die rhGcn5-Autoacetylierung zeigt. Funktionelle Knockout von Gcn5 in Saccharomyces cerevisiae durch genetische Deletion oder durch CPTH2-Behandlung ist zwar nicht nachteilig für das Überleben von sprossenden Hefezellen, doch es hat sich gezeigt, dass die CPTH2-Behandlung das Wachstum der aus Gcn5 genetisch deletierten Hefestämmen hemmt, aber nicht das der aus Elp3 oder Sas2 deletierten Stämme.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Larrieu, D., et al. 2014. Science, 344, 527.
Chimenti, F., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 530.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c