Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H23N3O8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
green
solubility
aqueous buffer: >100 mg/mL, methanol: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)C(C)(C)SN=O
InChI
1S/C13H23N3O8S/c1-5(18)14-10(13(2,3)25-16-23)11(21)15-7-9(20)8(19)6(4-17)24-12(7)22/h6-10,12,17,19-20,22H,4H2,1-3H3,(H,14,18)(H,15,21)
InChI key
MPJKBQQBYUJGPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein Stickstoffoxidspender, dessen Haltbarkeit weitaus länger ist als bei SNAP, in wässrigem Medium, sowohl in Gegenwart als auch in Abwesenheit von EDTA. Die Halbwertszeit von Glyco-SNAP-2 in wässrigem Medium beträgt 27,4 h bei Raumtemperatur in Abwesenheit von EDTA, im Vergleich zu 10,3 h bei SNAP. Die Verbindung besteht aus einer S-nitroso-N-acetylpencilamin-Gruppe, die als NO-Spender wirkt, und einem Zuckerfragment, das für die gewünschte Hydrophobizität sorgt.
Ein wasserlöslicher Stickstoffoxid(NO)-Spender, dessen Haltbarkeit weitaus länger ist (t½; = 27 Stunden) als bei SNAP. Weist ähnliche Eigenschaften auf wie Glyco-SNAP-1 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-362338&;#124;[/islink]">;362338<;/A>;).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Wasserlöslicher Stickstoffoxid(NO)-Spender
Wasserlöslicher Stickstoffoxid(NO)-Spender
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
In Lösung unbeständig; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Other Notes
Hou, Y., et al. 1999. Methods Enzymol. 301, 242.
Ramirez, J., et al. 1996. Bioorg. Med. Chem. Lett.6, 2575.
Ramirez, J., et al. 1996. Bioorg. Med. Chem. Lett.6, 2575.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c