Merck
351801
Glucose-Transporter-Inhibitor III, STF-31
The Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31 controls the biological activity of Glucose Transporter.
Synonym(e):
Glucose-Transporter-Inhibitor III, STF-31, STF-31
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N3O3S
Molekulargewicht:
423.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCc2ccc(cc2)C(=O)Nc3cnccc3)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI key
NGQPRVWTFNBUHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Sulfonamid, das das Wachstum von VHL-defizienten Nierenzellkarzinomen (RCC) dosisabhängig (0–5 µ;M) selektiv hemmt, indem der durch den HIF (Hypoxie-induzierbarer Faktor)-Transkriptionsfaktor in VHL-defizienten Zellen hochregulierte Glucose-Transporter 1 (GLUT1) direkt angezielt wird. Löst in Zusammenhang mit der aeroben Glycolyse eine verminderte oxidative Phosphorylierung aus und führt zur Nekrose, eine Wirkung die der durch GLUT1 induzierten RNA-Interferenz entspricht. Bindet nicht an andere Glucose-Transporter und weist bei 50 weiteren getesteten Kinasen keine hemmende Wirkung auf.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Chan, D., et al. 2011. Sci. Transl. Med.3, 94ra70.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c