Merck
345834
Genistein
From soybean, a cell-permeable, reversible, substrate competitive inhibitor of protein tyrosine kinases, including autophosphorylation of epidermal growth factor receptor kinase (IC₅₀ = 2.6 µM).
Synonym(e):
Genistein, Sojabohne
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Genistein, Sojabohne, A cell-permeable, reversible, substrate competitive inhibitor of protein tyrosine kinases, including autophosphorylation of epidermal growth factor receptor kinase (IC50 = 2.6 µM).
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4391
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1)c3ccc(cc3)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI key
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler, reversibler, substrat-konkurrierender Inhibitor von Tyrosinkinasen, einschließlich Autophosphorylierung der Epidermal-Growth-Factor-Rezeptor-Kinase (IC50 = 2,6 µ;M). Die Hemmung konkurriert mit ATP und konkurriert nicht mit dem Phosphatakzeptor. Hemmt die Tumorzellenproliferation und induziert die Tumorzellendifferenzierung. Hemmt die exogene Substrat-Phosphorylierung durch die EGFR-Kinase und pp60v-src mit ähnlicher Potenz (IC50 = 20-25 µ;M). Hat nur eine triviale Wirkung auf PKC und PKA (IC50 >;350 µ;M). Induziert den Arrest des Zellzyklus und die Apoptose in Jurkat-Leukämie-T-Zellen. Verhindert die vom monoklonalen Anti-CD3-Antikörper induzierte thymische Apoptose. Hemmt auch die Topoisomerase-II-Aktivität in-vitro. Blockiert oxidativen DNA-Schaden in-vitro.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
EGFR-Kinase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 2,6 µ;M gegen Autophosphorylierung der Epidermal-Growth-Factor-Rezeptor-Kinase
Other Notes
Constantinou, A., and Huberman, E. 1995. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 208, 109.
Wei, H., et al. 1995. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 208, 124.
Wei, H., et al. 1995. Carcinogenesis17, 73.
Kobayashi, S., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 9011.
Migita, K., et al. 1994. J. Immunol.153, 3457.
Spinozzi, F., et al. 1994. Leuk. Res.18, 431.
Dhar, A., et al. 1990. Mol. Pharmacol.37, 519.
Hill, T.D., et al. 1990. Science248, 1660.
Dean, N.M., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.165, 795.
Akiyama, T., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 5592.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Genistein, Sojabohne
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c