Merck
345700
Ganciclovir
≥98% (HPLC), viral DNA elongation inhibitor, solid
Synonym(e):
Ganciclovir, 9-[(1,3-Dihydroxy-2-Propoxy)methyl]guanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ganciclovir, A nucleoside analog structurally related to Acyclovir.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4363
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
0.1 M HCl: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1(c2[nH]c(n[c](c2nc1)=O)N)COC(CO)CO
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
InChI key
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein Nukleosid-Analog, das strukturell mit Acyclovir (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-114798&;#124;[/islink]">;114798<;/A>;) verwandt ist. Fungiert als Prodrug, das durch Phosphorylierung aktiviert wird. Wurde zur Untersuchung von “;Suicide”;-Gentherapien in der Krebsforschung verwendet. Bei Expression einer viralen Suizidgen-kodierenden Herpes-Simplex-Virus-Thymidinkinase (TK) wird das nicht toxische Prodrug Ganciclovir zu einem aktiven, phosphorylierten Analog umgewandelt, das in die DNA replizierender Eukaryotenzellen integriert werden kann und zum Tod der malignen, sich teilenden Zelle führt. Führt zu nicht reversiblem Zellzyklus-Arrest am G2/M-Checkpoint. Wurde zudem verwendet, um Telomerverlust zu studieren und die Sensitivität von Viren gegenüber antiviralen Mitteln zu untersuchen.
Ein Nukleosid-Analog, das strukturell mit Acyclovir (Katalognr. 114798) verwandt ist. Fungiert als Prodrug, das durch Phosphorylierung aktiviert wird. Wurde zur Untersuchung von „Suicide“-Gentherapien in der Krebsforschung verwendet. Bei Expression einer viralen Suizidgen-kodierenden Herpes-Simplex-Virus-Thymidinkinase (TK) wird das nicht toxische Prodrug Ganciclovir zu einem aktiven, phosphorylierten Analog umgewandelt, das in die DNA replizierender Eukaryotenzellen integriert werden kann und zum Tod der malignen, sich teilenden Zelle führt. Führt zu nicht reversiblem Zellzyklus-Arrest am G2/M-Checkpoint. Wurde zudem verwendet, um Telomerverlust zu studieren und die Sensitivität von Viren gegenüber antiviralen Mitteln zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Fungiert als Prodrug, das durch Phosphorylierung aktiviert wird
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Aghi, M., et al. 2000. J. Gene Med.2, 148.
Qiao, J., et al. 2000. Hum. Gene Ther.11, 1569.
Cannon, J.S., et al. 1999. J. Virol.73, 4786.
Rubsam, L.Z., et al. 1999. Cancer Res.59, 669.
Sprung, C.N., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 6781.
Yamasaki, H., et al. 1999. C.R. Acad. Sci. III322, 151.
Halloran, P.J., and Fenton, R.G. 1998. Cancer Res.58, 3855.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ganciclovir
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c