Fortfahren mit
329815
Erythromycin, Streptomyces erythreus
An antibacterial agent. Inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 23S RNA in 50S ribosome.
Synonym(e):
Erythromycin, Streptomyces erythreus, Erythromycin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H67NO13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
733.93
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI key
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
General description
Ein antibakterieller Wirkstoff. Hemmt die bakterielle Proteinsynthese durch Bindung an die 23S-RNA im Ribosom 50S.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Bakterien; Proteinsynthese
Other Notes
Weisblum, B. 1984. Br. Med. Bull.40, 47.
Teraoka, H. 1977. Umsch. Wiss. Tech.77, 347.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)