Fortfahren mit
3097S
NucleoClean-Dekontaminierungsspray
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
ambient
General description
NucleoClean<;TMSYMBOL>;<;/TMSYMBOL>;-Dekontaminierungsspray ist die einfache Lösung bei einer DNA-Kontaminierung.
Millipore NucleoClean<;TMSYMBOL>;<;/TMSYMBOL>;-Dekontaminierungsspray hält Ihr Labor frei von PCR-Kontaminationsverschleppung. Unser NucleoClean<;TMSYMBOL>;<;/TMSYMBOL>;-Spray bietet Ihnen eine einfache und effektive Methode zur Reinigung Ihrer PCR-Ausrüstung, Laborware und Tische: Eine schnelle, einfache und sichere Alternative zu Bleichmitteln!
Bei korrektem Verschluss bei Raumtemperatur monatelang stabil.
Millipore bietet zudem das AMP ID-System an, eine hochgradig effiziente Nukleinsäure-Amplifizierungstechnologie, konfiguriert in einem praktischen Einzelampullen-Reaktionsformat für den Echtzeit-PCR-Nachweis RNA- und DNA-basierter Ziele. Jedes Kit enthält genug Reagenz für bis zu 100 Assays und umfasst optimierte positive Kontrollen und Amplifizierungs-Primer, die speziell auf den Nachweis ausgewählter Infektionserreger ausgelegt sind. Die AMP ID-Produktlinie umfasst aktuell Kits für Pan-Enterovirus (AMP3100), West-Nil-Virus (AMP3200), Vogelgrippe-A-Virus, H5N1 (AMP3500) sowie Herpes-Simplex-Virus Typ 1 und Typ 2 (AMP3800). Zudem bietet Millipore ViralXpress an, ein leistungsstarkes Nukleinsäureextraktions- und Aufreinigungssystem, das speziell für die Aufreinigung von viraler DNA und RNA aus Plasma, Serum, Zerebrospinalflüssigkeit, Fruchtwasser, Gewebe, Knochenmark, infizierten Zellen oder Zellkulturüberständen vorgesehen ist (3095). Jedes Kit umfasst genug Reagenzien für bis zu 50 Extraktionen.
Application
NucleoClean-Dekontaminierungsspray eignet sich zur Dekontaminierung von mit Nukleinsäuren verunreinigter Laborware, Ausrüstung sowie Labortischen.
Other Notes
Ersetzt: 3097
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
43944EXPEXTKBXNAPS
description
-
description
for removal of DNA on lab equipment
description
-
description
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)