description
RTECS - DV8753000
Quality Segment
form
solution
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
brown to dark brown
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].Nc1c(ccc(c1)c2cc(c(cc2)N)N)N.[H+].[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChI key
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7411-49-6