Merck
23-029-M
UbcH5a-Protein, aktiv, 50 µg
Active, full length, recombinant human UbcH5a. N-terminal HA, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as an E2 enzyme in ubiquitination assays.
Synonym(e):
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D1, Ubiquitin-protein ligase D1, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa 1, UBC4/5 homolog, Stimulator of Fe transport (SFT), UbcH5, UBE2D1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
General description
Ubiquitin-konjugierende(E2)-Enzyme werden in Gegenwart einer hochgradig konservierten Ubiquitin-konjugierenden Domäne charakterisiert, die ATP-aktiviertes Ubiquitin (Ub) durch einen kovalent gebundenen Thioester am Rest seines aktiven Zentrums aufnimmt. E2-Enzyme wirken durch selektive Protein-Protein-Wechselwirkungen mit dem Ubiquitin-aktivierenden E1-Enzym und den Ubiquitinligase-E3-Enzymen und können zwischen Wirkungen auf Downstream-Substrate mit entweder einem einzelnen Ub-Molekül oder einer Ub-Kette differenzieren. Während E3 an der Substratselektion beteiligt sind, sind E2 die Hauptdeterminanten für die Selektion eines Lysins zum Bilden von Ub-Ketten und steuern das Zellschicksal des Substrats dadurch direkt. Die UbcH5-Familie (UbcH5a, UbcH5b und UbcH5c) ist die aktivste Klasse von E2-Enzymen in Zellextrakten und steht mit der Regulation einer Reihe von Transkriptionsfaktoren, einschließlich p53 und c-Myc, in Verbindung.
Other Notes
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c