Merck
219330
ββ-Catenin/Tcf-Inhibitor, FH535
The β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535, also referenced under CAS 108409-83-2, controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
ββ-Catenin/Tcf-Inhibitor, FH535
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10Cl2N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2c(cc(cc2)[N+](=O)[O-])C)c1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C13H10Cl2N2O4S/c1-8-6-10(17(18)19)3-5-12(8)16-22(20,21)13-7-9(14)2-4-11(13)15/h2-7,16H,1H3
InChI key
AXNUEXXEQGQWPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Sulfonamid-Verbindung, die als zweifacher Signalweginhibitor gegen Wnt/β-Catenin- (≥80%ige Hemmung bei 15 µmol/l in β-Catenin/Tcf-abhängigen Zellreporter-Assays) und PPARγ/δ-Signalisierungen (≥30%ige Hemmung bei 0,5 µmol/l in PPRE-Zellreporter-Assays) dient. Obwohl FH535 und das der strukturell ähnliche PPARγ-selektive Inhibitor GW9662 (Katalognr. 370700) die Co-Aktivator/PPAR-Bindung hemmen, blockiert nur FH535 die β-Catenin/PPARγ-Wechselwirkung und die antagonistische Aktivität von FH535 involviert keine kovalente Modifikation der nichtkovalenten Wechselwirkung mit dem Cystein-Rest der PPAR-Ligandenbindungsstelle, die wesentlich für die Wirkung von GW9662 ist.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Handeli, S. und Simon, J.A. 2008. Mol. Cancer Ther.7, 521.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3