Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
Merck USA index - 14, 1896
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C2)O)O)O)[C@H](CC1)O
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI key
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
General description
Pflanzlicher Alkaloid-Inhibitor von verschiedenen β-Glucosidasen und α-Glucosidasen, einschließlich jener, die an der N-verknüpften Verarbeitung von Glykoproteinen beteiligt sind. Die resultierenden Oligosaccharide sind hauptsächlich Glu3Man7-9(GlcNAc)2. Reduziert die durch bFGF eingeleitete Angiogenese bei Mäusen. Hemmt die Endothelzellmigration und -invasion der Basalmembran. Weist antivirale Eigenschaften auf. Wird in der Regel zu 1–10 µg/ml verwendet.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
β-Glucosidasen
β-Glucosidasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Ahmed, S.P., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 208, 267.
Pili, R., et al. 1995. Cancer Res.55, 2920.
Walker, B.D., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 8120.
Pan, Y.T., et al. 1983. Biochemistry22, 3975.
Saul, R., et al. 1983. Arch. Biochem. Biophys. 221, 593.
Pili, R., et al. 1995. Cancer Res.55, 2920.
Walker, B.D., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 8120.
Pan, Y.T., et al. 1983. Biochemistry22, 3975.
Saul, R., et al. 1983. Arch. Biochem. Biophys. 221, 593.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c