Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H44F3N5O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
819.78
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex ~400 nm, λem ~505 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c1ccc(c2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(C)C)CCC(=O)O)[C@H](CC)C)CC(=O)O
InChI key
OEVAAZFKVRJQQH-UXAYAQJLSA-N
General description
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2). Reaction can be monitored visually or quantitatively by a blue to green shift in fluorescence upon cleavage of the AFC fluorophore (excitation maximum: ~400 nm; emission maximum: ~505 nm).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Z-Val-Glu-Ile-Asp-AFC
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?