Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H43FN4O11
Molekulargewicht:
654.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Caspase-8-Inhibitor II, The Caspase-8 Inhibitor II controls the biological activity of Caspase-8. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to yellow
solubility
DMSO: 10 mM
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein potenter, zellpermeabler und irreversibler Inhibitor von Caspase-8 und Granzym B. Hemmt die durch Influenzavirus eingeleitete Apoptose in HeLa-Zellen wirksam. Hemmt auch Granzym B. Bei Verwendung mit aufgereinigtem nativem oder rekombinantem Enzym ist eine Vorbehandlung mit einer Esterase erforderlich. Eine 5-mmol/l-Lösung (250 µg/76 µl) von Z-IETD-FMK (Katalognr. 218840) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Caspase-8
Caspase-8
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 8 Monate haltbar.
Analysis Note
≥98 % (HPLC)
Other Notes
Takizawa, T., et al. 1999. Microbiol. Immunol.43, 245.
Martin, D.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 4345.
Sweeney, E.A., et al. 1998. FEBS Lett.425, 61.
Thornberry, N.A. und Lazebnik, Y. 1998. Science281, 1312.
Martin, D.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 4345.
Sweeney, E.A., et al. 1998. FEBS Lett.425, 61.
Thornberry, N.A. und Lazebnik, Y. 1998. Science281, 1312.
Z-Ile-Glu(OMe)-Thr-Asp(OMe)-CH₂F*
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caspase-8-Inhibitor II
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c