Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H30ClN5O2S
Molekulargewicht:
548.10
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Eine Pyrimidinylsulfonamid-Verbindung, die als potenter, reversibler und nicht CaM-kompetitiver Inhibitor der CaMKII-Aktivitäten dient (IC50 = 0,063 µmol/l), mit einer ausgezeichneten Selektivität gegenüber mehreren Kinasen (IC50 = >60, 36, 11, 30 und 21 µmol/l für CaMKIV, MLCK, p38α, Akt1 bzw. PKC). Sie zeigt eine ~25-fach höhere Wirksamkeit gegenüber CaMKII als der CaM-kompetitive Inhibitor KN-93 (Katalognr. 422708).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Asano, S., et al. 2010. Bioorg. Med. Chem. Lett.20, 6696.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?