Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H25FN2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C=O
InChI
1S/C17H25FN2O4S/c1-11(2)9-14(10-21)19-17(22)16(12(3)4)20-25(23,24)15-7-5-13(18)6-8-15/h5-8,10-12,14,16,20H,9H2,1-4H3,(H,19,22)
InChI key
WSJWUIDLGZAXID-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein potenter, zellpermeabler, reversibler Inhibitor von Calpain (IC50 = 7,5 nmol/l für µ-Calpain und 78 nmol/l für m-Calpain). Hemmt auch Cathepsin B (IC50 = 15 nmol/l) und L (IC50 = 1,6 nmol/l) wirksam. Reduziert die durch bFGF eingeleitete Angiogenese in Ratten-Cornea und verhindert das Entstehen von durch Selenit verursachtem Katarakt. Verringert die durch A23187 eingeleitete nukleäre Trübung und Proteolyse von Kristallinen und α-Spektrin in kultivierten Linsen.
Ein zellpermeables Peptidaldehyd, das als potenter und reversibler Inhibitor von Calpain dient (IC50 = 7,5 nmol/l für µ-Calpain und 78 nmol/l für m-Calpain). Hemmt auch Cathepsin B (IC50 = 15 nmol/l) und Cathepsin L (IC50 = 1,6 nmol/l) wirksam. Reduziert die durch βFGF eingeleitete Angiogenese in Ratten-Cornea und verhindert das Entstehen von durch Selenit verursachtem Katarakt bei Ratten. Verringert die durch A23187 eingeleitete nukleäre Trübung und Proteolyse von Kristallinen und α-Spektrin in kultivierten Ratten-Linsen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
µ-Calpain
µ-Calpain
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 7,5 nmol/l für µ-Calpain und 78 nmol/l für m-Calpain; 15 nmol/l und 1,6 nmol/l gegen Cathepsin B bzw. L.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °C einfrieren. Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
4-Fluorphenylsulfonyl-Val-Leu-CHO
Inoue, J., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 868.
Tamada, Y., et al. 2001. Curr. Eye Res.22, 280.
Mathur, P., et al. 2000. Curr. Eye Res.21, 926.
Nath, R., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun.274, 16.
Tamada, Y., et al. 2000. J. Ocul. Pharmacol. Ther.16, 271.
Fukiage, C., et al. 1998. Curr. Eye Res.17, 623.
Fukiage, C., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1361, 304.
Tamada, Y., et al. 2001. Curr. Eye Res.22, 280.
Mathur, P., et al. 2000. Curr. Eye Res.21, 926.
Nath, R., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun.274, 16.
Tamada, Y., et al. 2000. J. Ocul. Pharmacol. Ther.16, 271.
Fukiage, C., et al. 1998. Curr. Eye Res.17, 623.
Fukiage, C., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1361, 304.
Legal Information
Wird unter der Lizenz des US-Patents 6.551.999 verkauft.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c