Über diesen Artikel
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine brain
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine brain
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 1719
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
≥250,000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
cell based assay: suitable
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... Calm(32659)
General description
Forschungsbereich: Zelluläre Signaltransduktion
Calmodulin (CaM) gehört zu den am stärksten konservierten Proteinsequenzen, wobei nur die Histonproteine H4 und H3, Aktin B und Ubiquitin eine stärkere evolutionäre Konservierung aufweisen. CaM ist ein überwiegend helikales Protein mit N- und C-terminalen Domänen, die jeweils zwei gepaarte Ca2+-bindende EF-Hand-Motive enthalten. Diese Motive mit pentagonal-bipyramidaler Geometrie weisen eine konservierte 12-Aminosäure-Sequenz (Positionen 1–12) innerhalb einer kanonischen Helix-Loop-Helix-Struktur auf.
Calmodulin (CaM) gehört zu den am stärksten konservierten Proteinsequenzen, wobei nur die Histonproteine H4 und H3, Aktin B und Ubiquitin eine stärkere evolutionäre Konservierung aufweisen. CaM ist ein überwiegend helikales Protein mit N- und C-terminalen Domänen, die jeweils zwei gepaarte Ca2+-bindende EF-Hand-Motive enthalten. Diese Motive mit pentagonal-bipyramidaler Geometrie weisen eine konservierte 12-Aminosäure-Sequenz (Positionen 1–12) innerhalb einer kanonischen Helix-Loop-Helix-Struktur auf.
Application
Biochem/physiol Actions
Calmodulin (CaM) ist ein ubiquitäres Ca2+-bindendes Protein, das in eukaryotischen Zellen als wichtiger physiologischer Effektor für zahlreiche zelluläre Reaktionen dient. Der Ca2+-Calmodulin-Komplex ist an der Erhaltung der intrazellulären Ca2+-Homöostase sowie der Regulation der intrazellulären Konzentration eines weiteren sekundären Botenstoffs wie cyclisches AMP und Inositoltriphosphat beteiligt. Mutationen in der CaM-Sequenz können zu verschiedenen und potenziell lebensbedrohlichen Pathologien wie ventrikulärer Tachykardie, angeborener Arrhythmie und Long-QT-Syndrom führen. Diese Mutationen können die Fähigkeit von CaM zur Bindung an Ca2+ und seine Zielproteineund -peptide verändern und dadurch deren nachfolgende Aktivität stören. Interaktionen zwischen dem Ca2+/CaM-Komplex und CaM-Bindungsdomänen (CaMBDs) beeinflussen die Gedächtnisbildung, die Muskelkontraktion, den Zellstoffwechsel und die Umstrukturierung des Zytoskeletts.
Packaging
Ja
Physical form
Aus 30 mmol/l HEPES, 1 mmol/l CaCl₂, 0,1 mmol/l DTT, pH-Wert 7,4, lyophilisiert.
Preparation Note
Das chargenspezifische Rekonstitutionsvolumen entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C bzw. -70 °C). Wässrige Stammlösungen sind bei einer Temperatur von -20 °C bis zu 2 Monate und bei einer Temperatur von -70 °C bis zu 4 Monate haltbar.
Other Notes
Dieses Produkt darf nicht für die Behandlung von Tieren, In-vivo-Forschung oder in anderen Kontaktverfahren bei Viehbeständen verwendet werden.
Eine Einheit ist als die Menge Calmodulin definiert, die 50 % der maximalen Enzymaktivierung eines Standardwerts von Aktivator-defizientem Calcineurin auslöst.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-52-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?