Direkt zum Inhalt
196805
Bax-Kanal-Blocker
≥95% (HPLC), Bid-induced cytochrome C release blocker, solid
Synonym(e):
Bax-Kanal-Blocker, (±)-1-(3,6-Dibromcarbazol-9-yl)-3-piperazin-1-yl-propan-2-ol, iMAC1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21Br2N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bax-Kanal-Blocker, A cell-permeable dibromocarbazolo-piperazinyl derivative that displays anti-apoptotic properties.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.FC(F)(F)C(=O)O.Brc1cc2c([n](c4c2cc(cc4)Br)CC(O)CN3CCNCC3)cc1
InChI
1S/C19H21Br2N3O.2C2HF3O2/c20-13-1-3-18-16(9-13)17-10-14(21)2-4-19(17)24(18)12-15(25)11-23-7-5-22-6-8-23;2*3-2(4,5)1(6)7/h1-4,9-10,15,22,25H,5-8,11-12H2;2*(H,6,7)
InChI key
LPXZQYWZSBDVIG-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Dibromcarbazolpiperazinyl-Derivat, das antiapoptotische Eigenschaften aufweist. Berichten zufolge blockiert es die durch Bid eingeleitet Freisetzung von Cytochrom c aus HeLa-Zellen-Mitochondrien wirksam (80%ige Hemmung bei 5 µmol/l), indem es die Aktivität des Bax-Kanals hemmt.
Ein zellpermeables Dibromcarbazolpiperazinyl-Derivat, das antiapoptotische Eigenschaften aufweist. Es blockiert die durch Bid eingeleitet Freisetzung von Cytochrom c aus HeLa-Zellen-Mitochondrien wirksam (80%ige Hemmung bei 5 µmol/l), indem es die Bax-Kanal-Bildungsaktivität hemmt (IC50 = 520 nmol/l in einem Liposomkanal-Assay).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Bax-Kanal-Bildungsaktivität
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 520 nmol/l blockieren die durch Bid eingeleitet Freisetzung von Cytochrom c aus HeLa-Zellen-Mitochondrien, indem es die Bax-Kanal-Bildungsaktivität in einem Liposomkanal-Assay hemmt.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Peixoto, P., et al. 2009. Biochem J.423, 381.
Bombrun, A., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4365.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)