Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ZnO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.39
UNSPSC Code:
12352303
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
EMPLURA®
Quality Segment
assay
98.5%
form
solid
manufacturer/tradename
EMPLURA®
mp
>1,000 °C ((> 1,832 °F) at ca. 1,013.25 hPa)
storage temp.
room temp
SMILES string
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinkoxid
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?