Fortfahren mit
1.93660
Kaliumchromat
EMPLURA®
Synonym(e):
Potassium chromate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2CrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchromat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7789-00-6
CAS No.
7789-00-6
CAS No.
7789-00-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)